Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol formate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Formic Acid Cholesterol Ester

C0671-10G
TCIAC0671-10GEA 138 EUR InStock
TCIAC0671-10G
Cholesterol formate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Cholesterol formate


Formule: C₂₈H₄₆O₂
MW: 414,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046243
Numéro CAS: 4351-55-7
EINECS: 224-416-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Ester Value) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -57.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité