Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol Hexanoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0673-25G
TCIAC0673-25GEA 105 EUR InStock
TCIAC0673-25G
Cholesterol Hexanoate ≥95.0% (par GC)
Cholesterol Hexanoate


Formule: C₃₃H₅₆O₂
Numéro MDL: MFCD00037707
Numéro CAS: 1062-96-0
EINECS: 213-899-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -30.0 deg (C=5, THF)
Solubility in THF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité