Cholesterol hydrogen succinate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Succinic Acid Monocholesterol Ester, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, Cholesteryl Hydrogen Succinate, 3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, Cholesteryl Hemisuccinate, CHS
C0674-10G
TCIAC0674-10GEA 211 EUR InStock
TCIAC0674-10G
Cholesterol hydrogen succinate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Cholesterol hydrogen succinate
Formule: C₃₁H₅₀O₄
MW: 486,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037705
Numéro CAS: 1510-21-0
EINECS: 216-148-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 181.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -36.0 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in hot EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité