Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cycloheptanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxycycloheptane, Suberyl alcohol

C0678-25ML
TCIAC0678-25MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAC0678-25ML
Cycloheptanol ≥98.0% (par GC)
Cycloheptanol


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0,9554 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004150
Numéro CAS: 502-41-0
EINECS: 207-936-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40819f127dfb1c79c3ed8fd70ca4a411d4b29f6e&vid=40819f127dfb1c79c3ed8fd70ca4a411d4b29f6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité