Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cycloheptylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C0679-10G
TCIAC0679-10GEA 109 EUR InStock
TCIAC0679-10G
Cycloheptylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Cycloheptylamine


Formule: C₇H₁₅N
Point d'ébullition: 170°C
Densité: 0,889 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004153
Numéro CAS: 5452-35-7
EINECS: 226-693-1
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7568034b6d14795d28645bc1345a31f7be3664&vid=4a7568034b6d14795d28645bc1345a31f7be3664&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité