Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromocycloheptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cycloheptyl bromide

C0680-10G
TCIAC0680-10GEA 240 EUR InStock
TCIAC0680-10G
Bromocycloheptane ≥98.0% (par GC)
Bromocycloheptane


Formule: C₇H₁₃Br
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 71 °C (1013 hPa)
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004149
Numéro CAS: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ef2631a2f76ce7c177a3aa5100802e501c49ec&vid=86ef2631a2f76ce7c177a3aa5100802e501c49ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité