Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorocycloheptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0681-10ML
TCIAC0681-10MLEA 139 EUR InStock
TCIAC0681-10ML
Chlorocycloheptane ≥98.0% (par GC)
Chlorocycloheptane


Formule: C₇H₁₃Cl
Point d'ébullition: 175°C
Densité: 1,0133 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00046501
Numéro CAS: 2453-46-5
EINECS: 219-522-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a3487fa7de4671341de6a443f398de3b74e910e&vid=0a3487fa7de4671341de6a443f398de3b74e910e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité