Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu brillant de Coomassie® R250

Fournisseur: TCI

C0700-25G
TCIAC0700-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0700-25G
Bleu brillant de Coomassie® R250
Bleu brillant de Coomassie® R250


Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Point de fusion: 174…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041b363ba3350704f94f789bea29547728fbe98b&vid=041b363ba3350704f94f789bea29547728fbe98b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 586.0 to 590.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 800 (MeOH, 586.0 to 590.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité