Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0704-25ML
TCIAC0704-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0704-25ML
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥98.0% (par GC)
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one


Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: Max. 15 °C
Densité: 0,9584 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00062997
Numéro CAS: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Merck Index: 14,01874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99ec4045a26d1c0b0216f2b1f2bf8dceef437304&vid=99ec4045a26d1c0b0216f2b1f2bf8dceef437304&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +57.0 to +62.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité