Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol methyl carbonate ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0715-10G
TCIAC0715-10GEA 152 EUR InStock
TCIAC0715-10G
Cholesterol methyl carbonate ≥80.0% (par GC)
Cholesterol methyl carbonate


Formule: C₂₉H₄₈O₃
Point de fusion: 114°C
Numéro MDL: MFCD00021136
Numéro CAS: 15507-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d38c8db5036b7a8f4c9cbbcd5a35295113f0d36&vid=6d38c8db5036b7a8f4c9cbbcd5a35295113f0d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Mesomorphic range 100.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité