Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol butyl carbonate ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C0718-10G
TCIAC0718-10GEA 120 EUR InStock
TCIAC0718-10G
Cholesterol butyl carbonate ≥95.0% (par HPLC)
Cholesterol butyl carbonate


Formule: C₃₂H₅₄O₃
Numéro MDL: MFCD00059502
Numéro CAS: 41371-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d6479df8061fba83e43cd63cf91f93a4c78a4dc&vid=4d6479df8061fba83e43cd63cf91f93a4c78a4dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Mesomorphic range 69.0 to 93.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité