Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol isobutyl carbonate

Fournisseur: TCI

C0719-10G
TCIAC0719-10GEA 205 EUR InStock
TCIAC0719-10G
Cholesterol isobutyl carbonate
Cholesterol isobutyl carbonate


Formule: C₃₂H₅₄O₃
Numéro MDL: MFCD00059501
Numéro CAS: 77546-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3605a2f04e99b7a9d30b71f9f11a1e294fed6568&vid=3605a2f04e99b7a9d30b71f9f11a1e294fed6568&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -37.0 deg (C=2,chloroform)
Solubility in Chloroform very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité