Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octyl chloroformate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C0724-25ML
TCIAC0724-25MLEA 157 EUR InStock
TCIAC0724-25ML
Octyl chloroformate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Octyl chloroformate


Formule: C₉H₁₇ClO₂
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000652
Numéro CAS: 7452-59-7
EINECS: 231-224-9
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c9d04b5067d5f2a5b345b70df13e77197ad8d0a&vid=0c9d04b5067d5f2a5b345b70df13e77197ad8d0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité