Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyclohexylphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0733-25G
TCIAC0733-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0733-25G
4-Cyclohexylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Cyclohexylphénol


Formule: C₁₂H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00035699
Numéro CAS: 1131-60-8
EINECS: 214-465-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f0ac0279ac7a83423bd3cb6de5fa28a438726c&vid=62f0ac0279ac7a83423bd3cb6de5fa28a438726c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité