Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Crystal violet lactone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0741-25G
TCIAC0741-25GEA 106 EUR InStock
TCIAC0741-25G
Crystal violet lactone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Crystal violet lactone


Formule: C₂₆H₂₉N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00070611
Numéro CAS: 1552-42-7
EINECS: 216-293-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité