Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Cyanobenzylidene-4-butoxyaniline

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Butoxyphenyliminomethyl)benzonitrile

C0743-1G
TCIAC0743-1GEA 253 EUR InStock
TCIAC0743-1G
4'-Cyanobenzylidene-4-butoxyaniline
4'-Cyanobenzylidene-4-butoxyaniline


Formule: C₁₈H₁₈N₂O
MW: 278,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059908
Numéro CAS: 55873-21-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.30 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité