5-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chlorotoluene Hydrochloride, 5-Chloro-2-methylaniline hydrochloride, 5-Chloro-o-toluidine Hydrochloride
C0746-25G
TCIAC0746-25GEA 127 EUR InStock
TCIAC0746-25G
5-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
Formule: C₇H₈ClN
MW: 178,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035487
Numéro CAS: 6259-42-3
EINECS: 228-403-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité