Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt, Z-Ile-OH.DCHA, Z-Ile-OH·DCHA, N-Cbz-L-isoleucine Dicyclohexylammonium Salt

C0759-1G
TCIAC0759-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC0759-1G
N-Carbobenzoxy-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt


Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 446,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043243
Numéro CAS: 26699-00-3
EINECS: 247-910-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité