Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Chloroacetyl-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C0762-1G
TCIAC0762-1GEA 633 EUR InStock
TCIAC0762-1G
N-Chloroacetyl-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Chloroacetyl-D-phenylalanine


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61c20b285978f7dc1700efa62fd0ad83e5053e95&vid=51dc0b289597a299b24941c3df40b4880a9daf23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -50.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité