Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0766-5G
TCIAC0766-5GEA 120 EUR InStock
TCIAC0766-5G
5-Chloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-methylbenzimidazole


Formule: C₈H₇ClN₂
Numéro MDL: MFCD00014559
Numéro CAS: 2818-69-1
EINECS: 220-575-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité