Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amyl-4-carboxyphenyl carbonate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C0772-1G
TCIAC0772-1GEA 286 EUR InStock
TCIAC0772-1G
Amyl-4-carboxyphenyl carbonate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Amyl-4-carboxyphenyl carbonate


Formule: C₁₃H₁₆O₅
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059647
Numéro CAS: 377085-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité