Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloroeicosane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Eicosyl chloride

C0774-25G
TCIAC0774-25GEA 171 EUR InStock
TCIAC0774-25G
1-Chloroeicosane ≥96.0% (par GC)
1-Chloroeicosane


Formule: C₂₀H₄₁Cl
MW: 317 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058938
Numéro CAS: 42217-02-7
EINECS: 255-708-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7542d7fdebe78eb8ab77cc7d97c3a7b612a8d9b&vid=c7542d7fdebe78eb8ab77cc7d97c3a7b612a8d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 29.0 to 32.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité