Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Safflower, jaune

Fournisseur: TCI

C0779-25G
TCIAC0779-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC0779-25G
Safflower, jaune
Safflower


Numéro MDL: MFCD00151135
EINECS: 252-981-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 398.0 to 405.0 nm (pH 5.0 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 35 (pH 5.0 buffer sol., 398.0 to 405.0nm)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité