Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capsanthin (=paprika extract) dans une solution d'huile végétale

Fournisseur: TCI

C0781-25G
TCIAC0781-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC0781-25G
Capsanthin (=paprika extract) dans une solution d'huile végétale
Capsanthin (=paprika extract)


Formule: C₄₀H₅₆O₃
Numéro MDL: MFCD03423725
Numéro CAS: 465-42-9
EINECS: 207-364-1
Merck Index: 14,01769
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid to cloudy liquid
Lambda max. 455.0 to 465.0 nm (Acetone)
Absorbance (E1%1cm) min. 55 (Acetone, 455.0 to 465.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité