Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Cymène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0799-0.1ML
TCIAC0799-0.1MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0799-0.1ML
o-Cymène ≥99.0% (par GC)
o-Cymène


Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 177,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67.9 °C
Densité: 0,8902 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00008888
Numéro CAS: 527-84-4
EINECS: 208-426-0
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8538e728e4f626dfdd7980f55b0e235afa1f94de&vid=8538e728e4f626dfdd7980f55b0e235afa1f94de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité