Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanoacetohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyanoacetic Hydrazide, Cyanoacetylhydrazine, Cyanoacetic Acid Hydrazide

C0800-25G
TCIAC0800-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC0800-25G
Cyanoacetohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Cyanoacetohydrazide


Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007611
Numéro CAS: 140-87-4
EINECS: 205-437-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02680
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité