Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-3-chloropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dibromopropane

C0806-25G
TCIAC0806-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC0806-25G
1,2-Dibromo-3-chloropropane ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromo-3-chloropropane


Formule: ClH₂CBrCHCH₂Br
MW: 236,33 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 2,085 g/cm³ (9 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039365
Numéro CAS: 96-12-8
EINECS: 202-479-3
ONU: 2872
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03020
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc273b10f7303aa910131f34a88a11be29871e85&vid=1c41ea983382f4e78e5695d325d1a62e89922964&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité