Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexane ≥99.5% (par GC) pour HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

C0818-500ML
TCIAC0818-500MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAC0818-500ML
Cyclohexane ≥99.5% (par GC) pour HPLC
Cyclohexane


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=233ed862e871228a842397ef7b638d249edf6f23&vid=26049e21b9592dbd487f04c58d3665c9422dde8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité