Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Z)-2-Chloro-2-butene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0827-5ML
TCIAC0827-5MLEA 157 EUR InStock
TCIAC0827-5ML
(Z)-2-Chloro-2-butene ≥97.0% (par GC)
(Z)-2-Chloro-2-butene


Formule: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Point de fusion: -106°C
Numéro MDL: MFCD00000860
Numéro CAS: 2211-69-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9326a3a803da6a97f5396b0879622c58e4c4d9dc&vid=c7ebaa530bc70e6e5a59ac5f3e711b6a0e6da25b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité