Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0830-25ML
TCIAC0830-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0830-25ML
4-Chlorobutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobutyrate d'éthyle


Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00001004
Numéro CAS: 3153-36-4
EINECS: 221-591-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=173b650763189c13c8cdec3e07bf1d974e33d94d&vid=173b650763189c13c8cdec3e07bf1d974e33d94d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité