Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide cyclopentane-1,1-diacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-(Cyclopentane-1,1-diyl)diacetic acid, 3,3-Tetramethyleneglutaric acid

C0838-5G
TCIAC0838-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC0838-5G
Acide cyclopentane-1,1-diacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclopentane-1,1-diacetique


Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001388
Numéro CAS: 16713-66-9
EINECS: 240-761-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed03ed1644ee31e73aa3f9220018a32cfc5477b&vid=0ed03ed1644ee31e73aa3f9220018a32cfc5477b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité