Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-méthoxyéthane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl methyll ether

C0853-5G
TCIAC0853-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0853-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-méthoxyéthane ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-méthoxyéthane


Formule: C₃H₄ClF₃O
MW: 148,51 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD00039335
Numéro CAS: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb503378471adb1e665b24a7151ac66e1431b145&vid=fb503378471adb1e665b24a7151ac66e1431b145&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité