Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-(+)-Cellobiose octaacetate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0861-25G
TCIAC0861-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0861-25G
D-(+)-Cellobiose octaacetate ≥98.0% (par GC)
D-(+)-Cellobiose octaacetate


Formule: C₂₈H₃₈O₁₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009600
Numéro CAS: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badc35c0db945144123b48baa7bd5c1eea3a090e&vid=badc35c0db945144123b48baa7bd5c1eea3a090e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=6, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité