Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-(Carboxymethyl)-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C0863-25G
TCIAC0863-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC0863-25G
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine


Formule: C₅H₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00002614
Numéro CAS: 638-23-3
EINECS: 211-327-5
Merck Index: 14,01802
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité