Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-pentanone ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloropentan-2-one

Stabilization: Stabilised with potassium carbonate

C0867-25ML
TCIAC0867-25MLEA 178 EUR InStock
TCIAC0867-25ML
5-Chloro-2-pentanone ≥98.0% (par GC) stabilisé
5-Chloro-2-pentanone


Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001008
Numéro CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693a9f528a2c01f3894773c701f8a04f58ef8d91&vid=693a9f528a2c01f3894773c701f8a04f58ef8d91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité