Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylacétate de p-tolyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetic acid p-Tolyl ester, p-Cresyl Phenylacetate, Phenylacetic acid p-Cresyl ester

C0870-25G
TCIAC0870-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0870-25G
Phénylacétate de p-tolyle ≥99.0% (par GC)
Phénylacétate de p-tolyle


Formule: C₁₅H₁₄O₂
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00025983
Numéro CAS: 101-94-0
EINECS: 202-990-1
Merck Index: 14,02585
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6b867ffb82c929ee2cd33f1277aa82884cc7bc&vid=8b6b867ffb82c929ee2cd33f1277aa82884cc7bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité