Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Cyanoethyl)-N-butylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Butyl-N-(2-cyanoethyl)aniline, 3-(Butyl(phenyl)amino)propanenitrile, 3-(N-Butyl-N-phenylamino)propionitrile

C0871-25ML
TCIAC0871-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0871-25ML
N-(2-Cyanoethyl)-N-butylaniline ≥98.0% (par GC)
N-(2-Cyanoethyl)-N-butylaniline


Formule: C₁₃H₁₈N₂
MW: 202,30 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00019863
Numéro CAS: 61852-40-2
EINECS: 263-275-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité