Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Dimethoxybutanenitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutyronitrile

C0891-25ML
TCIAC0891-25MLEA 154 EUR InStock
TCIAC0891-25ML
4,4-Dimethoxybutanenitrile ≥98.0% (par GC)
4,4-Dimethoxybutanenitrile


Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,1570 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00019883
Numéro CAS: 14618-78-1
EINECS: 238-658-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité