Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Citronellyl acetate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7-Dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol Acetate

C0915-25ML
TCIAC0915-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAC0915-25ML
Citronellyl acetate ≥95.0% (par GC)
Citronellyl acetate


Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00015039
Numéro CAS: 150-84-5
EINECS: 205-775-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité