Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-3-Hexen-1-ylhexanoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexanoic Acid cis-3-Hexen-1-yl Ester

C0917-25ML
TCIAC0917-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAC0917-25ML
cis-3-Hexen-1-ylhexanoate ≥98.0% (par GC)
cis-3-Hexen-1-ylhexanoate


Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'éclair: 116°C
Numéro MDL: MFCD00036552
Numéro CAS: 31501-11-8
EINECS: 250-661-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité