Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique

Fournisseur: TCI
Attention

C0920-25G
TCIAC0920-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC0920-25G
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)


Formule: C₈H₁₇NO₃S
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c41b7cfa3b0b39b204f7be49b8dc1ce8ee1e7daf&vid=351d04b5efa671ef963c1c5aa97ef4afe5125da1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.015 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water within almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité