2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
C0923-25G
TCIAC0923-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0923-25G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 1,527 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007296
Numéro CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a9397fa49b28dee52a8b582f0519c4af953717&vid=68a9397fa49b28dee52a8b582f0519c4af953717&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 20.0 to 23.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité