Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraiodométhane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C0936-10G
TCIAC0936-10GEA 148 EUR InStock
TCIAC0936-10G
Tétraiodométhane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tétraiodométhane


Formule: CI₄
MW: 519,63 g/mol
Point d'ébullition: 130 - 140 °C (1,5 -rr)
Densité: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001067
Numéro CAS: 507-25-5
EINECS: 208-068-5
Merck Index: 13,01828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15fa09f6e0ddaa24882ac900038df1d60e3035c2&vid=15fa09f6e0ddaa24882ac900038df1d60e3035c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité