Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate

C0939-25G
TCIAC0939-25GEA 161 EUR InStock
TCIAC0939-25G
4-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007213
Numéro CAS: 42087-80-9
EINECS: 255-654-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401d7cae666804f612a58f7230046e68beaa5fb7&vid=401d7cae666804f612a58f7230046e68beaa5fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité