Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl cyclopentylmalonate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-cyclopentylmalonate, Cyclopentylmalonic Acid Diethyl Ester

C0944-25ML
TCIAC0944-25MLEA 186 EUR InStock
TCIAC0944-25ML
Diethyl cyclopentylmalonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl cyclopentylmalonate


Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00059514
Numéro CAS: 18928-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc1bdc06861c189556d55e984bf22cd81019bf8&vid=acc1bdc06861c189556d55e984bf22cd81019bf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité