Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Crocein orange G

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ponceau 4G, acid Orange 12, Sodium 6-hydroxy-5-(phenyldiazenyl)naphthalene-2-sulphonate

C0951-25G
TCIAC0951-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC0951-25G
Crocein orange G
Crocein orange G


Formule: C₁₆H₁₂N₂O₄S
MW: 350,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003912
Numéro CAS: 1934-20-9
EINECS: 217-697-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 482.0 to 485.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 450 (H2O, 482.0 to 485.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité