Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cyclopentadiénylthallium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thallium(I) cyclopentadienide

C0954-5G C0954-1G
TCIAC0954-5GEA 326 EUR InStock
TCIAC0954-5G TCIAC0954-1G
Cyclopentadiénylthallium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclopentadiénylthallium


Formule: C₅H₅Tl
MW: 269,48 g/mol
Point d'ébullition: 90 - 110 °C (1 -rr)
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134141
Numéro CAS: 34822-90-7
EINECS: 252-229-2
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90a7ff8986b3e836ee7b3fb77a0b180461c194dd&vid=90a7ff8986b3e836ee7b3fb77a0b180461c194dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité