Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorocyclohexanone ≥96.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) and calcium carbonate

C0965-25G
TCIAC0965-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC0965-25G
2-Chlorocyclohexanone ≥96.0% (par GC) stabilisé
2-Chlorocyclohexanone


Formule: C₆H₉ClO
MW: 132,59 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001626
Numéro CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c785dd23a5daf6dda4ea112a7a74e86c1185d2a1&vid=c785dd23a5daf6dda4ea112a7a74e86c1185d2a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité