Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0971-25ML
TCIAC0971-25MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAC0971-25ML
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol


Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,082 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 38°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021807
Numéro CAS: 558-42-9
EINECS: 209-196-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc18fbbd592bb10780ad3466d8e7d72e6c6e15d&vid=dcc18fbbd592bb10780ad3466d8e7d72e6c6e15d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité