Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-chlorobenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol

C0973-25G
TCIAC0973-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0973-25G
Alcool 2-chlorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-chlorobenzylique


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00004604
Numéro CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité